Learn More
Trimetilolpropano Tris(2-metil-1-aziridinapropionato), TRC
Código de producto. 30451631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30451631 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30451631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79697550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinepropionate)
CAS 64265-57-2
Fórmula molecular C24H41N3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Ethyl-2-[[3-(2-methyl-1-aziridinyl)-1-oxopropoxy]methyl]-1,3-propanediyl Bis(2-methyl-1-aziridinepropanoate), AS 316, CX 100, Crosslinker CX 100, Crosslinker SC 100, Ionac PFAZ 322, NeoCryl CX 100, PFAZ 322, PZ 28, Permatex XR 2500, Trimethylolpropane Tris(2-methyl-1-aziridinyl)propionate, XC 113, XR 2500
Fórmula InChI InChI=1S/C24H41N3O6/c1-5-24(15-31-21(28)6-9-25-12-18(25)2,16-32-22(29)7-10-26-13-19(26)3)17-33-23(30)8-11-27-14-20(27)4/h18-20H,5-17H2,1-4H3
SMILES CCC(COC(=O)CCN1CC1C)(COC(=O)CCN2CC2C)COC(=O)CCN3CC3C
Nombre IUPAC 3-(2-metilaziridin-1-il)propanoato de 2,2-bis[3-(2-metilaziridin-1-il)propanoiloximetil]butilo
Peso molecular (g/mol) 467.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.2995
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.