Learn More
Trimetilolpropano Triglicidiólico Éter (grado técnico), TRC
Código de producto. 30008956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008956 1 g 1 g
30005939 5 g 5 g
30003477 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2193251G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30499-70-8
Fórmula molecular C15H26O6
Peso molecular (g/mol) 302.36
Sinónimo 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol Polymer (Chloromethyl)oxirane;Denacol EX 320, Epichlorohydrin-trimethylolpropane Copolymer, Epichlorohydrin-trimethylolpropane Polymer, Oksilin 5, T 856506, Triepoxide 427-61;Trimethylolpropane-epichlorohydrin Copolymer;
Nombre IUPAC 2-[2,2-bis(oxiran-2-ilmetoximetil)butoximetiloxioxirano
SMILES CCC(COCC1CO1)(COCC2CO2)COCC3CO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylolpropane Triglycidyl Ether (Technical Grade)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O6/c1-2-15(9-16-3-12-6-19-12,10-17-4-13-7-20-13)11-18-5-14-8-21-14/h12-14H,2-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.1729