Learn More
Triacrilato de trimetilolpropano, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337188 100 g 100 g
11357188 500 g 500 g
11347188 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016445.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15625-89-5 | C15H20O6 | 296.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15625-89-5
Fórmula molecular C15H20O6
Peso molecular (g/mol) 296.32
Número MDL MFCD00008628
Clave InChI DAKWPKUUDNSNPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylolpropane triacrylate, tmpta, viscoat 295, nk ester a tmpt, sartomer sr 351, ogumont t 200, saret 351, setalux uv 2241, ccris 92, unii-4b67kgl96s
PubChem CID 27423
ChEBI CHEBI:35028
Nombre IUPAC 2,2-bis(prop-2-enoiloximetil)prop-2-anoato de butilo
SMILES CCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylolpropane triacrylate
Nombre de nota Stabilized
Densidad 1.10 g/mL
Punto de ebullición >200°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4735
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.31
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylolpropane triacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylolpropane triacrylate