Learn More
Fosfato de trimetilolpropano, TRC
Código de producto. 30453935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453935 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796500100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,1-Trimethylolpropane Phosphate
CAS 1005-93-2
Fórmula molecular C6 H11 O4 P
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,1,1-Trimethylolpropane phosphate, 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane','4-ethyl-','1-oxide (9CI','ACI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (7CI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (1:1) (8CI), 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 4-Ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, Etbicuphat, Trimethylolpropane phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11O4P/c1-2-6-3-8-11(7,9-4-6)10-5-6/h2-5H2,1H3
SMILES CCC12COP(=O)(OC1)OC2
Nombre IUPAC 4-etil-2,6,7-trioxa-1λ ^{5}-fosfabiciclo[2.2.2]octano 1-óxido
Peso molecular (g/mol) 178.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0395