Learn More
Fosfato de trimetilolpropano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,1,1-Trimethylolpropane Phosphate |
| CAS | 1005-93-2 |
| Fórmula molecular | C6 H11 O4 P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trimethylolpropane phosphate, 2,6,7-Trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane','4-ethyl-','1-oxide (9CI','ACI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (7CI), 1,3-Propanediol','2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-','cyclic phosphate (1:1) (8CI), 4-Ethyl-1-phospha-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, 4-Ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane 1-oxide, Etbicuphat, Trimethylolpropane phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11O4P/c1-2-6-3-8-11(7,9-4-6)10-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCC12COP(=O)(OC1)OC2 |
| Nombre IUPAC | 4-etil-2,6,7-trioxa-1λ ^{5}-fosfabiciclo[2.2.2]octano 1-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 178.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0395 |