Learn More
Cloruro de trimetiloctilamonio, TRC
Código de producto. 30450218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450218 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30450218 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT797430250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyloctylammonium Chloride
CAS 10108-86-8
Fórmula molecular C11 H26 N . Cl
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (1:1) (ACI), 1-Octanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyloctyl-','chloride (8CI), Trimethyloctylammonium chloride (6CI','7CI), Catiogen 08, Catiogen ES 08, N-Octyltrimethylammonium chloride, Octyltrimethylammonium chloride, QC 8, QTA 8111
Fórmula InChI InChI=1S/C11H26N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC cloruro de trimetil(octil)azanio
Peso molecular (g/mol) 207.784
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.175