Learn More
Trimetilhidroquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylhydroquinone |
| CAS | 700-13-0 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,3,5-Trimethyl-1,4-benzenediol, 1,4-Dihydroxy-2,3,5-trimethylbenzene, 2,3,5-Trimethyl-1,4-hydroquinone, 2,3,5-Trimethyl-p-hydroquinone, 2,3,5-Trimethylhydroquinone, NSC 401617, Pseudocumohydroquinone, Trimethyl-p-hydroquinone, Trimethylhydroquinone, ψ-Cumohydroquinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-5-4-8(10)6(2)7(3)9(5)11/h4,10-11H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)c(C)c(C)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3,5-trimetilbenceno-1,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |