Learn More
Trimetilhidroquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439857 500 g 500 g
11429857 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439857 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22819.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 700-13-0 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trimetilhidroquinona se utiliza para sintetizar vitamina E y como intermediario médico.
Solubilidad
Soluble en agua (2 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-13-0
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002346
Clave InChI AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
PubChem CID 12785
Nombre IUPAC 2,3,5-trimetilbenceno-1,4-diol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylhydroquinone
Punto de fusión 169°C to 174°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3077
Beilstein 1909183
Información de solubilidad Soluble in water (2g/L @ 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 98%