Learn More
Bromuro de trimetiletilamonio, TRC
Código de producto. 30456718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456718 10 g 10 g
30449163 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79618010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-77-3
Fórmula molecular C5 H14 N . Br
Peso molecular (g/mol) 168.075
Sinónimo N,N,N-Trimethylethanaminium Bromide, Ethyltrimethylammonium Bromide
Nombre IUPAC etil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylethylammonium Bromide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N.BrH/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.031