Learn More
Sulfuro de trimetileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16594194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594194 25 g 25 g
16584194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594194 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182910250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 287-27-4 | C3H6S | 74.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-27-4
Fórmula molecular C3H6S
Peso molecular (g/mol) 74.14
Número MDL MFCD00042751
Clave InChI XSROQCDVUIHRSI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC tietano
SMILES C1CSC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylene sulfide
Densidad 1.0280 g/mL
Punto de ebullición 94.0°C to 94.5°C
Temperatura de inflamación -2°C
Índice de refracción 1.5040 to 1.5140
Cantidad 25 g
Beilstein 17, I, 3
Gravedad específica 1.028
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.14