Learn More
Óxido de trimetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10591191 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10591191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140140250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylene oxide
Nombre de nota 97%
CAS 503-30-0
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 50°C
Temperatura de inflamación <1°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H6O
Índice de refracción 1.3920 to 1.394
Número MDL MFCD00005167
Cantidad 25 mL
Beilstein 17, 6
Fieser 01,1232
Índice Merck 15, 9886
Gravedad específica 0.89
Sinónimo trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
Clave InChI AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COC1
Nombre IUPAC oxetano
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido