Learn More
Óxido de trimetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11457117 100 g 100 g
11437117 5 g 5 g
11447117 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14452.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 503-30-0 | C3H6O | 58.08 g/mol
Trimethylene oxide useful for the synthesis of 3-substituted propanols by reaction with Grignards or organolithiums in the presence of CuBr.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de trimetileno es útil para la síntesis de propanoles 3-sustituidos por reacción con Grignards u organolitios en presencia de CuBr.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Es higroscópico por naturaleza y sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-30-0
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00005167
Clave InChI AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene oxide, 1,3-propylene oxide, 1,3-epoxypropane, oxacyclobutane, cyclooxabutane, trimethylenoxid, oxetan, 1,3-trimethylene oxide, propane, 1,3-epoxy, trimethylenoxid german
PubChem CID 10423
ChEBI CHEBI:30965
Nombre IUPAC oxetano
SMILES C1COC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylene oxide
Punto de fusión -97°C
Densidad 0.891
Punto de ebullición 49°C to 50°C
Temperatura de inflamación −28°C (−18°F)
Índice de refracción 1.393
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 102382
Índice Merck 14,9715
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 97%