Learn More
Trimetilboroxina, 50 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488008 25 mL 25 ml
15478008 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61464.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.98€
    218.65€ / 25 ml
    Ahorro 35.33€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trimetilboroxina se utiliza como agente derivador para el análisis de GLC. Se utiliza en una variedad de áreas, incluyendo como un aditivo de polimerización. También se utiliza en la preparación de catalizadores CBS para reducciones asimétricas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-96-1
Fórmula molecular C3H9B3O3
Peso molecular (g/mol) 125.53
Número MDL MFCD00013354
Clave InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxine
Densidad 0.894
Cantidad 25 mL
Número UN UN2924
Beilstein 1757008
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. al 50% p/p en THF