Learn More
Trimetilboroxina, 50 % p/p solución en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478008 5 mL 5 ml
15488008 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61464.AA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trimetilboroxina se utiliza como agente derivador para el análisis de GLC. Se utiliza en una variedad de áreas, incluyendo como un aditivo de polimerización. También se utiliza en la preparación de catalizadores CBS para reducciones asimétricas.
Solubilidad
No miscible en agua.
Nota
Sensible a la humedad y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-96-1
Fórmula molecular C3H9B3O3
Peso molecular (g/mol) 125.53
Número MDL MFCD00013354
Clave InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxine
Densidad 0.894
Cantidad 5 mL
Número UN UN2924
Beilstein 1757008
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w soln. in THF
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylboroxine, 50% w/w solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylboroxine, Tetrahydrofuran