Learn More
Trimetilboroxina, solución de 3,5 M (al 50 % de peso) en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-206986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10125510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10379273 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10125510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297520250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H9B3O3
Peso molecular (g/mol) 125.53
Número MDL MFCD00013354
Clave InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxine
Nombre de nota 50 wt. % Solution in THF
Punto de fusión -38.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.54
Porcentaje de pureza 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylboroxine, 50 wt% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Trimethylboroxine