Learn More
Trimetilboroxina, solución de 3,5 M (al 50 % de peso) en THF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10379273 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10379273 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10125510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379273 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297521000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 823-96-1 | C3H9B3O3 | 125.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-96-1 , 109-99-9
Fórmula molecular C3H9B3O3
Peso molecular (g/mol) 125.53
Número MDL MFCD00013354
Clave InChI GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
PubChem CID 574072
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
SMILES CB1OB(C)OB(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxine
Nombre de nota 50 wt. % Solution in THF
Punto de fusión -38.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 80.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.54
Porcentaje de pureza 40.0 to 60.0% (ex Boron)
Forma física Solución