Learn More
Trimetilboroxina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trimethylboroxin |
| CAS | 823-96-1 |
| Fórmula molecular | C3H9B3O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3 |
| SMILES | CB(OB(C)O1)OB1C |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano |
| Peso molecular (g/mol) | 125.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0831 |