Learn More
Trimetilboroxina, TRC
Código de producto. 30452409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452409 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30452409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796145250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Fórmula molecular C3H9B3O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMILES CB(OB(C)O1)OB1C
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
Peso molecular (g/mol) 125.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0831