Learn More
Trimetilboroxina, TRC
Código de producto. 30451063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451063 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30451063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7961452.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Fórmula molecular C3H9B3O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMILES CB(OB(C)O1)OB1C
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
Peso molecular (g/mol) 125.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0831