Learn More
Trimetilboroxina (solución al 50% en THF), TRC
Código de producto. 30449444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449444 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30449444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7961485G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylboroxin
CAS 823-96-1
Fórmula molecular C3H9B3O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4,6-Trimethyl-boroxin, Trimethyl-boroxin, 2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, 2,4,6-Trimethylboroxine, Methaneboronic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9B3O3/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4/h1-3H3
SMILES CB(OB(C)O1)OB1C
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetil-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinano
Peso molecular (g/mol) 125.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0831
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50%