Learn More
KIT de trimetilarsinoxido (1mg/ml en agua), TRC
Código de producto. 17939239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
17939239 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 17939239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT86751X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylarsinoxide
CAS 4964-14-1
Fórmula molecular C3 H9 As O
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo Trimethylarsine Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9AsO/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES C[As](=O)(C)C
Nombre IUPAC dimetilarsorilmetano
Peso molecular (g/mol) 136.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9869
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Trimethylarsinoxide 1 mg/mL