Learn More
Hidróxido de trimetilanilinio, para la cromatografía de gases, solución de 0,1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10050510 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10050510 50 mL Frasco de vidrio ámbar 50 ML
1 options
Código de producto. 10050510 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3510/10
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1899-02-1
Color Incolora
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H15NO
Número MDL MFCD00041899
Cantidad 50 mL
Sinónimo methelute, phenyltrimethylammonium hydroxide, trimethylanilinium hydroxide, phenyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenaminium hydroxide, n,n,n-trimethylanilinium hydroxide, benzenaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, ptah, ammonium, phenyltrimethyl-, hydroxide
Clave InChI HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC trimetil(fenil)azanio; hidróxido
Peso molecular (g/mol) 153.23
PubChem CID 15913
ChEBI CHEBI:85062
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.22g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenyltrimethylammonium hydroxide, 0.1 M in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.