Learn More
N-Óxido de trimetilamina dihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472727 25 g 25 g
11403910 5 g 5 g
11482727 100 g 100 g
11492727 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11472727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14916.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 62637-93-8 | C3H13NO3 | 111.14 g/mol
Trimethylamine N-oxide dihydrate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is also used to make quaternary ammonium compounds and a warning agent for flammable gas. Further, it acts as a flavoring agent or adjuvant. It serves as an oxidant for the catalytic osmium tetraoxide cis-hydroxylation of hindered olefins. In addition to this, it is used as a reactant for C-H bond cleavage and decarbonylating agent for solvent-free reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-óxido de trimetilamina dihidrato se utiliza como agente oxidante en la síntesis orgánica. También se utiliza para fabricar compuestos de amonio cuaternario y como agente de advertencia para el gas inflamable. Además, actúa como un agente aromatizante o adyuvante. Sirve como oxidante para cis-hidroxilación de olefinas obstaculizadas con tetraóxido de osmio catalítico. Además, se utiliza como reactante para la escisión de enlace C-H y como agente descarbonilante para reacciones sin disolventes.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, dimetilsulfóxido y metanol. Escasamente soluble en cloroformo caliente. Insoluble en éter dietílico, benceno y disolventes de hidrocarburos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62637-93-8
Fórmula molecular C3H13NO3
Peso molecular (g/mol) 111.14
Número MDL MFCD00149077
Clave InChI PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylamine-n-oxide dihydrate, trimethylamine n-oxide dihydrate, trimethylamine oxide dihydrate, trimethylamine oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide, dihydrate, unii-c73wz0186w, trimethylammoniumoxid hydrat czech, methanamine oxide, n,n-dimethyl, dihydrate, methanamine, n,n-dimethyl-, n-oxide, dihydrate, n,n-dimethylmethanamine oxide dihydrate
PubChem CID 198430
Nombre IUPAC óxido de N,N-dimetilmetanamina; dihidrato
SMILES O.O.C[N+](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylamine N-oxide dihydrate
Punto de fusión 96°C to 101°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3612927
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9710
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,dimethyl sulfoxide and methanol. Sparingly soluble in hot chloroform. Insoluble in diethyl ether,benzene and hydrocarbon solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.14 (75.11 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylamine-N-oxide dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylamine-N-oxide dihydrate