Learn More
Trimetilacetilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Trimethylacetylacetonitrile is a useful intermediate. 4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile has been used in the preparation of 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile, 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile, 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el trimetilacetilacetonitrilo es un intermediario útil. El 4,4-Dimetil-3-oxopentanonitrilo se ha utilizado en la preparación de 4,4-dimetil-3-oxo-2-bencilpentanonitrilo, 4,4-dimetil-3-oxo-2-(4-hidroxibenzyl)pentanonitrilo, 4,4-dimetil-3-oxo-2-(4-metoxibencilo)pentanonitrilo, 4,4-dimetil-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanonitrilo, 4,4-dimetil-3-oxo-2-(3,4-metilenodioxibencilo)pentanonitrilo, 1-(5-terc-butilo-2-p-tolilo-2H-pirazol-3-il)-3-fenilurea.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacenénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de bases y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trimethylacetylacetonitrile |
| Punto de fusión | 66°C to 70°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3439 |
| Beilstein | 1746674 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.17 |
| Porcentaje de pureza | 99% |