Learn More
Cloruro de trimetilacetilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431960 500 mL 500 ml
11680212 100 mL 100 ml
11441960 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15051.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3282-30-2 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Trimethylacetyl chloride is used as a precursor in the preparation of tert-butyl peroxypivalate, guttiferon A derivatives, which is potential for the treatment of malaria. It is used as a raw material in the production of synthetic acidamide medicament and phenol ester medicament. In addition to this, it is used for the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as aminobenzylpenicilin, cephalexin, cefazolin, dipivefrin and dipivalyl epinephrine. It is also used in heavy polymerization, N-acylating agent for amines, Schiff bases, pyrrolidinones as well as an O-acylating agent for alcohols, lactones and saccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de trimetilacetilo se utiliza como precursor en la preparación de peroxipivalato terc-butílico, derivados de guttiferon A, que puede ser eficaz para el tratamiento de la malaria. Se utiliza como materia prima en la producción de medicamentos de acidamida sintéticos y ésteres de fenol. Además, se utiliza para la síntesis de ingredientes farmacéuticos activos como la aminobencilpenicilina, cefalexina, cefazolina, dipivefrina y dipivalil epinefrina. También se utiliza en polimerización pesada, agente N-acilante para aminas, bases de Schiff, pirrolidinonas, así como un agente O-acilante para alcoholes, lactonas y sacáridos.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-30-2
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00000709
Clave InChI JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivaloyl chloride, trimethylacetyl chloride, propanoyl chloride, 2,2-dimethyl, pivalyl chloride, pivaloylchloride, 2,2-dimethylpropionyl chloride, pivalic acid chloride, pivalolyl chloride, unii-jq82j0o21t, 2,2-dimethylpropionylchloride
PubChem CID 62493
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dimetilpropanoilo
SMILES CC(C)(C)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetyl chloride
Punto de fusión -57°C
Densidad 0.985
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 8°C (46°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.412
Cantidad 500 mL
Número UN UN2438
Beilstein 385668
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pivaloyl chloride