Learn More
Trimetilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153380 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10309043 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-18-2
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.13
Número MDL MFCD00001847
Clave InChI JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetonitrile
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCN
Índice de refracción 1.3765 to 1.3785
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 320
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido