Learn More
Trimetilacetonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429862 100 g 100 g
11419862 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429862 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12011.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 630-18-2 | C5H9N | 83.134 g/mol
Trimethylacetonitrile used as a solvent and as a labile ligand in coordination chemistry. It is also used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the presence of titanium(II) chloride and zinc to undergoes reductive coupling reaction of aromatic and aliphatic ketones including acyclic aliphatic ketones to give the corresponding pinacols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilacetonitrilo se utiliza como disolvente y como ligando lábil en la química de coordinación. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Se utiliza en presencia de cloruro de titanio(II) y cinc para realizar una reacción de acoplamiento reductor de cetonas aromáticas y alifáticas, incluidas las cetonas alifáticas acíclicas, para dar los pinacoles correspondientes.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona y tolueno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-18-2
Fórmula molecular C5H9N
Peso molecular (g/mol) 83.134
Número MDL MFCD00001847
Clave InChI JAMNHZBIQDNHMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalonitrile, trimethylacetonitrile, 2,2-dimethylpropionitrile, tert-butyl cyanide, propanenitrile, 2,2-dimethyl, tert-butylnitrile, 2-cyano-2-methylpropane, trimethyl acetonitrile, tert-cyanobutane, t-bucn
PubChem CID 12416
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetonitrile
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 0.757
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN3273
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone and toluene. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 83.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-dimethyl-Propanenitrile