Learn More
Anhídrido trimetilacético, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trimethylacetic Anhydride |
| CAS | 1538-75-6 |
| Fórmula molecular | C10H18O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 186.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1256 |