Learn More
Anhídrido trimetilacético, TRC
Código de producto. 30457181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457181 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30457181 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79576050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic Anhydride
CAS 1538-75-6
Fórmula molecular C10H18O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-Anhydride, Pivalic Anhydride, 2,2,2-Trimethylacetic Anhydride, 2,2-Dimethylpropanoyl Anhydride, Neopentanoic Anhydride, Pivalic Acid Anhydride, Pivaloyl Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 186.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1256