Learn More
Anhídrido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13488398 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10438720 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10299353 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13488398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162440010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1538-75-6
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD00008842
Clave InChI PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic anhydride
Color Incolora
Densidad 0.9100g/mL
Punto de ebullición 193.0°C
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)3CCO]2O
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 1 L
Beilstein 02,32
Gravedad específica 0.91
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.