Learn More
Anhídrido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496136 25 g 25 g
11406146 100 g 100 g
11416146 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22983.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethylacetic anhydride is used as acylation and esterification reagents. It is involved in acylation and esterification reactions with anilines and phenols. It is also used in solid-phase oligonucleotide synthesis and in the kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-gamma-butyrolactones with diphenylacetic acid. It is also employed in the production of cyano-4, N-tert-butyloxycarbonyl piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trimetilacético se utiliza como reactivo de acilación y esterificación. Está involucrado en reacciones de acilación y esterificación con anilinas y fenoles. También se utiliza en la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida y en la resolución cinética de 2-hidroxi-gamma-butirolactonas racémicas con ácido difenilacético. También se emplea en la producción de ciano-4, piperidina de N-terc-butiloxicarbonilo.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1538-75-6
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD00008842
Clave InChI PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic anhydride
Densidad 0.918
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal ((CH3)3CCO)2O
Índice de refracción 1.409
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 386552
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethylacetic anhydride