Learn More
Anhídrido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416146 500 g 500 g
11496136 25 g 25 g
11406146 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22983.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1538-75-6 | C10H18O3 | 186.25 g/mol
Trimethylacetic anhydride is used as acylation and esterification reagents. It is involved in acylation and esterification reactions with anilines and phenols. It is also used in solid-phase oligonucleotide synthesis and in the kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-gamma-butyrolactones with diphenylacetic acid. It is also employed in the production of cyano-4, N-tert-butyloxycarbonyl piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido trimetilacético se utiliza como reactivo de acilación y esterificación. Está involucrado en reacciones de acilación y esterificación con anilinas y fenoles. También se utiliza en la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida y en la resolución cinética de 2-hidroxi-gamma-butirolactonas racémicas con ácido difenilacético. También se emplea en la producción de ciano-4, piperidina de N-terc-butiloxicarbonilo.
Solubilidad
Miscible con acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1538-75-6
Fórmula molecular C10H18O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Número MDL MFCD00008842
Clave InChI PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanoilo 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic anhydride
Densidad 0.918
Punto de ebullición 193°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal ((CH3)3CCO)2O
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 386552
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with acetonitrile.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 99%