Learn More
Ácido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10463585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10463585 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
10183280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10254760 100 g Frasco de vidrio 100 g
10366830 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10463585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140020025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-98-9
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00004194
Clave InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilpropanoico
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Tostado o amarillo
Punto de ebullición 163.0°C to 164.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CCO2H
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Índice Merck 15, 7625
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 3.6 mm2/s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.