Learn More
Ácido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10183280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183280 5 g Frasco de vidrio 5 g
10254760 100 g Frasco de vidrio 100 g
10366830 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10463585 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10183280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140020050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-98-9
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00004194
Clave InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilpropanoico
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Tostado o amarillo
Punto de ebullición 163.0°C to 164.0°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 319
Fieser 01,1229
Índice Merck 15, 7625
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 3.6 mm2/s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.