Learn More
Ácido trimetilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459682 500 g 500 g
11469682 2500 g 2500 g
11479682 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11459682 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10776.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-98-9 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Trimethylacetic acid can be used as an internal chemical-shift standard for NMR of aqueous solutions. It is a metabolite of oral cephem (β-lactam) antibiotics such as S-1108, containing pivaloyl moieties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido trimetilacético puede usarse como estándar de desplazamiento químico interno para resonancias magnéticas nucleares de soluciones acuosas. Es un metabolito de los antibióticos del cefem oral (β-lactámidos) como S-1108, que contiene restos de pivaloílo.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter. Ligeramente soluble en agua
Notas
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-98-9
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004194
Clave InChI IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid
PubChem CID 6417
ChEBI CHEBI:45133
Nombre IUPAC ácido 2,2-dimetilpropanoico
SMILES CC(C)(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetic acid
Punto de fusión 31°C to 35°C
Densidad 0.91
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Pungent
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 969480
Índice Merck 14,7511
Información de solubilidad Soluble in alcohol, ether; Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%