Learn More
Trimetilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10702694 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376780 25 g Frasco de plástico 25 g
10386780 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 754-10-9
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00008011
Clave InChI XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
PubChem CID 12957
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanamida
SMILES CC(C)(C)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetamide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 152°C to 156°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 212°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCONH2
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 320
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.