Learn More
Trimetilacetaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497247 5 g 5 g
11407257 25 g 25 g
11417257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15013.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Trimethylacetaldehyde is used as a stereoselective synthesis application. It is also used as a building block used in aldol condensation reactions. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilacetaldehído se utiliza como aplicación de síntesis estereoselectiva. También se utiliza como un bloque básico en reacciones de condensación aldólica. Es una importante materia prima y sustancia intermedia que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es prácticamente insoluble en agua, pero soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes, agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 630-19-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00006962
Clave InChI FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanal
SMILES CC(C)(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylacetaldehyde
Punto de fusión 6°C
Densidad 0.775
Punto de ebullición 74°C to 76°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal (CH3)3CCHO
Índice de refracción 1.3794
Cantidad 5 g
Número UN UN1989
Beilstein 506060
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad It is virtually insoluble in water but soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%