Learn More
Trimetilacetaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417257 100 g 100 g
11497247 5 g 5 g
11407257 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15013.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20€
    467.65€ / 100 g
    Ahorro 103.55€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 630-19-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Trimethylacetaldehyde is used as a stereoselective synthesis application. It is also used as a building block used in aldol condensation reactions. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilacetaldehído se utiliza como aplicación de síntesis estereoselectiva. También se utiliza como un bloque básico en reacciones de condensación aldólica. Es una importante materia prima y sustancia intermedia que se utiliza en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es prácticamente insoluble en agua, pero soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes, agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-19-3
Fórmula molecular C5H10O
Peso molecular (g/mol) 86.13
Número MDL MFCD00006962
Clave InChI FJJYHTVHBVXEEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylacetaldehyde, pivalaldehyde, pivaldehyde, propanal, 2,2-dimethyl, neopentanal, pivalic aldehyde, 2,2-dimethylpropionaldehyde, unii-ssc20260qw, trimethyl acetaldehyde, trimethylacetaldehyde pivaldehyde
PubChem CID 12417
Nombre IUPAC 2,2-dimetilpropanal
SMILES CC(C)(C)C=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trimethylacetaldehyde
Punto de fusión 6°C
Densidad 0.775
Punto de ebullición 74°C to 76°C
Temperatura de inflamación −15°C (5°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal (CH3)3CCHO
Índice de refracción 1.3794
Cantidad 100 g
Número UN UN1989
Beilstein 506060
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad It is virtually insoluble in water but soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.13
Porcentaje de pureza 96%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.