Learn More
Tiofosfato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O,O,O-Trimethylthiophosphate |
| CAS | 152-18-1 |
| Fórmula molecular | C3 H9 O3 P S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | O,O,O-Trimethylphosphorthioate, Trimethoxy(thioxo)-lambda5-phosphane, Phosphorothioic acid','O,O,O-trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), 7900-HC, HC 7900, Methyl phosphorothioate ((MeO)3PS), O,O,O-Trimethyl phosphorothioate, O,O,O-Trimethyl phosphorothionate, O,O,O-Trimethyl thiophosphate, SD 4741, Trimethoxyphosphine sulfide, Trimethyl thionophosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9O3PS/c1-4-7(8,5-2)6-3/h1-3H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | trimetoxi(sulfanilideno)-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.001 |