Learn More
Trimetiltiofosfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397268 1 g 1 g
11387268 5 g 5 g
11377268 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 152-18-1 | C3H9O3PS | 156.136 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152-18-1
Fórmula molecular C3H9O3PS
Peso molecular (g/mol) 156.136
Número MDL MFCD00014888
Clave InChI XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
PubChem CID 9038
Nombre IUPAC trimetoxi(sulfanilideno)-$l{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl thiophosphate
Color Blanco
Olor Sulphurous
Cantidad 1 g
Número UN UN3278
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.15
Forma física Líquido