Learn More
Cloruro de trimetiltetradecilamonio, TRC
Código de producto. 30452947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452947 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30452947 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7983382.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetradecyltrimethylammonium Chloride
CAS 4574-04-3
Fórmula molecular C17 H38 N . Cl
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-Tetradecanaminium','N,N,N-trimethyl-','chloride (9CI), Ammonium','trimethyltetradecyl-','chloride (8CI), Trimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), C 14TAC, C14TAC, FSM 24, MTAC, Myristyltrimethylammonium chloride, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, TTAC, Tetradecyltrimethylammonium chloride, Trimethylmyristylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium chloride, Tetradecyltrimethylammonium Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC Trimetil(tetradecil)azanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 291.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.2693