Learn More
Fosfonoacetato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30449483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30449483 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30449483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT798125100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Phosphonoacetate
CAS 5927-18-4
Fórmula molecular C5H11O5P
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-(Dimethoxyphosphinyl)acetic Acid Methyl Ester, Phosphonoacetic Acid Trimethyl Ester, (Carboxymethyl)phosphonic Acid Trimethyl Ester, Carbomethoxymethanephosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (carbomethoxymethyl)phosphonate, Dimethyl (methoxycarbonylmethyl)phosphonate, Dimethyl methoxycarbonylmethanephosphonate, Methyl (dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(dimethylphosphono)acetate, Methyl dimethylphosphonoacetate, NSC 84262, Phosphonoacetic acid trimethyl ester, [(Methoxycarbonyl)methyl]dimethylphosphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11O5P/c1-8-5(6)4-11(7,9-2)10-3/h4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforilacetato
Peso molecular (g/mol) 182.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0344