Learn More
Trimetil fosfonoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10593301 25 g Frasco de vidrio 25 g
10163380 100 g Frasco de vidrio 100 g
11925801 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10593301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140230250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5927-18-4
Fórmula molecular C5H11O5P
Peso molecular (g/mol) 182.11
Clave InChI SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforilacetato
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl phosphonoacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 265.0°C to 268.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380
Cantidad 25 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Gravedad específica 1.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido