Learn More
Trimetil fosfonoacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490883 25 g 25 g
11400893 100 g 100 g
11410893 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13301.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5927-18-4 | C5H11O5P | 182.112 g/mol
Trimethyl phosphonoacetate is used in the preparation of sarin A by intramolecular Mannich-type reactions. It is involved in the Horner-Wadsworth-Emmons olefination with aldehydes and ketones to give acrylic esters. It is also involved in oxa-Michael reactions, prenylation of oxindoles and heterocyclization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fosfonoacetato de trimetilo se utiliza en la preparación de la sarina A mediante la reacción de Manlich. Participa en la olefinación de Horner-Wadsworth-Emmons con aldehídos y cetonas para producir ésteres acrílicos. También se emplea en reacciones oxa-Michael, prenilación de oxindoles y reacciones de heterociclación.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5927-18-4
Fórmula molecular C5H11O5P
Peso molecular (g/mol) 182.112
Número MDL MFCD00008452
Clave InChI SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
PubChem CID 80029
Nombre IUPAC metil 2-dimetoxifosforilacetato
SMILES COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl phosphonoacetate
Densidad 1.263
Punto de ebullición 119°C to 120°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 25 g
Beilstein 1865177
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.11
Porcentaje de pureza 98%