Learn More
Fosfato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30451935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451935 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30451935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796645100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethylphosphate
CAS 512-56-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H9 O4 P
Cantidad 100 g
Sinónimo Phosphoric acid','trimethyl ester (8CI','9CI','ACI), Methyl phosphate','(MeO)3PO (6CI), NSC 58985, TMP, TMPA, TMPO, Trimethoxyphosphine oxide, Trimethyl orthophosphate, Trimethyl phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
SMILES COP(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC fosfato trimetílico
Peso molecular (g/mol) 140.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0238
Porcentaje de pureza >95