Learn More
Fosfato trimetílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10593701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
50 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10593701 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10724461 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
13448388 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10593701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157975000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-56-1
Fórmula molecular C3H9O4P
Peso molecular (g/mol) 140.08
Número MDL MFCD00008348
Clave InChI WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
Nombre IUPAC fosfato trimetílico
SMILES COP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl phosphate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -46.0°C
Densidad 1.1970g/mL
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)3P(O)
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,286
Fieser 05,716; 07,393
Gravedad específica 1.197
Información de solubilidad Solubility in water: 500g/L (25°C). Other solubilities: soluble in gasoline,soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.