Learn More
Fosfato de trimetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493264 2500 g 2500 g
11483264 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493264 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10595.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.00€
    236.65€ / 2500 g
    Ahorro 26.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 512-56-1 | C3H9O4P | 140.08 g/mol
Trimethyl phosphate is used as a color inhibitor for polyester and other polymer preparations, flame retardants and plasticizer. It acts as a solvent for aromatic halogenations and nitration reactions. It is used as a mild methylating reagent which is used in the dimethylation of aniline and related heterocyclic compound. Furthermore, it is involved in the synthesis of 1-methyl-pyridinium; dimethyl phosphate by reacting with pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trimetilfosfato se utiliza como inhibidor de color para el poliéster y otros preparados de polímeros, retardantes de llama y plastificante. Actúa como disolvente para halogenaciones aromáticas y reacciones de nitración. Se utiliza como un reactivo de metilación leve que se utiliza en la dimetilación de anilina y el compuesto heterocíclico relacionado. Además, participa en la síntesis 1de -metil-piridinio; dimetil fosfato al reaccionar con piridina.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 512-56-1
Fórmula molecular C3H9O4P
Peso molecular (g/mol) 140.08
Número MDL MFCD00008348
Clave InChI WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylphosphate, phosphoric acid, trimethyl ester, trimethyl orthophosphate, tmpo, trimethoxyphosphine oxide, phosphoric acid trimethyl ester, o,o,o-trimethyl phosphate, trimethylfosfat, phosphate, trimethyl, trimethylfosfat czech
PubChem CID 10541
ChEBI CHEBI:46324
Nombre IUPAC fosfato trimetílico
SMILES COP(=O)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl phosphate
Punto de fusión -46°C
Densidad 1.213
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación >150°C (302°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal (CH3O)3PO
Índice de refracción 1.397
Cantidad 2500 g
Beilstein 1071731
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.08
Porcentaje de pureza ≥98%