Learn More
Trimetil(pentametilciclopentadienil)titanio(IV), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300388 2 g 2 g
11390378 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11300388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043759.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 107333-47-1 | C13H29Ti-5 | 233.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107333-47-1
Fórmula molecular C13H29Ti-5
Peso molecular (g/mol) 233.242
Número MDL MFCD00269851
Clave InChI DVHMCUKDWMNRGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1bo0g, titanium,trimethyl 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 57346580
Nombre IUPAC carbanida;ciclopenta-1,3-dieno; titanio(4+)
SMILES [CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].[CH3-].C1C=CC=[C-]1.[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl (pentamethylcyclopentadienyl)titanium (IV)
Envase Ampolla
Cantidad 2 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristalino, en una ampolla en argo