Learn More
Trimetil-p-tolilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493488 5 g 5 g
11403498 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17884.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3728-43-6 | C10H16Si | 164.323 g/mol
It is employed in the production of trimethyl-(4-trimethylsilanyl-benzyl)-silane by reacting with chloro-trimethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la producción de trimetil-(4-trimetil silanil-bencil)-silano mediante reacción con el cloro-trimetil-silano.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Proteger contra cargas electrostáticas. Mantener alejado de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3728-43-6
Fórmula molecular C10H16Si
Peso molecular (g/mol) 164.323
Número MDL MFCD00014850
Clave InChI QGHURGPPCGMAMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl-p-tolylsilane, p-tolyltrimethylsilane, trimethyl 4-methylphenyl silane, trimethyl-p-tolyl silane, trimethyl p-tolyl silane, 4-trimethylsilyl toluene, silane, p-tolyl-trimethyl-,, 4-methylphenyl trimethylsilane
PubChem CID 298149
Nombre IUPAC trimetil-(4-metilfenil)silano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 191°C to 192°C
Nombre del producto químico o material Trimethyl-p-tolylsilane
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.491
Densidad 0.865
Número UN UN1993
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.33
Porcentaje de pureza 97%