Learn More
Ortovalerato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Orthovalerate |
| CAS | 13820-09-2 |
| Fórmula molecular | C8H18O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester, Trimethyl Orthopentanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18O3/c1-5-6-7-8(9-2,10-3)11-4/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCC(OC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trimetoxipentano |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1256 |